Imprimer
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0758-5G F0758-1G
TCIAF0758-5GEA 191 EUR
TCIAF0758-5G TCIAF0758-1G
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236279
Numéro CAS: 115754-21-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&vid=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C