Acide α,α,α,6-tétrafluoro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
F0757-5G
F0757-1G
TCIAF0757-5GEA
103
EUR
TCIAF0757-5G
TCIAF0757-1G
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-o-toluique
Formule:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00040981 Numéro CAS: 32890-94-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |