ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
M1004-25G
M1004-5G
TCIAM1004-25GEA
91.3
EUR
TCIAM1004-25G
TCIAM1004-5G
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
Formule:
C₉H₉BrO₂ Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa) Point de fusion: 67…70 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000201 Numéro CAS: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 ONU: 3261 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |