Imprimer
1,1-Dipropoxytriméthylamine ≥90.0% (par analyse titrimétrique) pour estérification
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Dipropoxytrimethylamine, N,n-dimethylformamidedipropylacetal, 1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine
D1301-25ML D1301-5ML
TCIAD1301-25MLEA 78.1 EUR
TCIAD1301-25ML TCIAD1301-5ML
1,1-Dipropoxytriméthylamine ≥90.0% (par analyse titrimétrique) pour estérification
1,1-Dipropoxytriméthylamine
Formule: C₉H₂₁NO₂
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Densité: 0,8537 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00009374
Numéro CAS: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb7c90eb931a630ca5240617e4c8e910e2202a8&vid=07029c25c3533e7ee65f96860e27497a378cff87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid