Imprimer
3'-Méthylacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Acetotoluidide, m-Acetotoluidid, 3-Methylacetanilide, N-(3-Methylphenyl)acetamide
A0062-25G A0062-250G
TCIAA0062-25GEA 46.2 EUR
TCIAA0062-25G TCIAA0062-250G
3'-Méthylacétanilide ≥98.0% (par GC)
3'-Méthylacétanilide
Formule: C₉H₁₁NO
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: 62…63 °C
Densité: 1,141 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00014962
Numéro CAS: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Merck Index: 14,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&vid=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency