Imprimer
D(+)-Biotine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
B0463-1G B0463-100MG B0463-5G
TCIAB0463-1GEA 50.6 EUR
TCIAB0463-1G TCIAB0463-100MG TCIAB0463-5G
D(+)-Biotine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(+)-Biotine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&vid=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +89.5 to +91.5 deg (C=2, 0.1mol/L NaOH sol.)
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency