Imprimer
(S)-(-)-Acide malique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
M0022-25G M0022-500G M0022-100G
TCIAM0022-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0022-25G TCIAM0022-500G TCIAM0022-100G
(S)-(-)-Acide malique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 322
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,05707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73bbec2cd4c0257940f17cd2626017e76670dd39&vid=73bbec2cd4c0257940f17cd2626017e76670dd39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C