Imprimer
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthraquinone
D0243-25G D0243-500G D0243-100G
TCIAD0243-25GEA 64.9 EUR
TCIAD0243-25G TCIAD0243-500G TCIAD0243-100G
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (par HPLC)
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240.22 g/mol
Point d'ébullition: 465
Point de fusion: 202
Numéro MDL: MFCD00001209
Numéro CAS: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 14,08064
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c042b85183df52733ffa3b5dd7eb900497637b&vid=66c042b85183df52733ffa3b5dd7eb900497637b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C