Imprimer
Oxyde de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 44 EUR
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Oxyde de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de dipropyle
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: -122
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009376
Numéro CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
ONU: 2384
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %