Imprimer
Glutaraldéhyde ∼50% ∼5.6 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
G0068-25ML G0068-500ML
TCIAG0068-25MLEA 17.6 EUR
TCIAG0068-25ML TCIAG0068-500ML
Glutaraldéhyde ∼50% ∼5.6 mol/L dans l'eau
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: -10
Densité: 1.014
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=319c6f1d87cbbe3515edacd7047ed2492c554d90&vid=954ae2e5dd5c47b868a670c765c06816082bcbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 48.0 to 52.0 w/w%
pH 3.0 to 6.0 (25 deg-C)
Acid Value max. 3.0