Imprimer
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
T1783-1G T1783-25G T1783-5G
TCIAT1783-1GEA 25.3 EUR
TCIAT1783-1G TCIAT1783-25G TCIAT1783-5G
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004352
Numéro CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6799ddd765529c97c88ae374f510af358a291c61&vid=6799ddd765529c97c88ae374f510af358a291c61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity