Imprimer
2-Phénylethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
P0084-25ML P0084-500ML
TCIAP0084-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0084-25ML TCIAP0084-500ML
2-Phénylethanol ≥98.0% (par GC)
2-Phénylethanol
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002886
Numéro CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&vid=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %