Imprimer
Acide D(-)-tartrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0026-500G T0026-25G T0026-100G
TCIAT0026-500GEA 270 EUR
TCIAT0026-500G TCIAT0026-25G TCIAT0026-100G
Acide D(-)-tartrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide D(-)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…169 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004238
Numéro CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 14,09068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fddb94106dbe15d622d983c89ed728767d3b8c5d&vid=fddb94106dbe15d622d983c89ed728767d3b8c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.5 to -13.0 deg (C=20, H2O)
Solubility in Water almost transparency