Imprimer
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
M1261-1G M1261-25G M1261-5G
TCIAM1261-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1261-1G TCIAM1261-25G TCIAM1261-5G
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00236047
Numéro CAS: 5720-06-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f5a52e64c82ad66e2b8ca76ffcbb96fc2a4e491&vid=0f5a52e64c82ad66e2b8ca76ffcbb96fc2a4e491&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %