Taurine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A0295-25G
A0295-500G
TCIAA0295-25GEA
19.8
EUR
TCIAA0295-25G
TCIAA0295-500G
Taurine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Taurine
Formule:
C₂H₇NO₃S Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008197 Numéro CAS: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Merck Index: 14,09074 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |