Imprimer
Guanidinium chlorure ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la recherche sur les protéines
Fournisseur: TCI
Attention
G0197-25G G0197-500G G0197-100G
TCIAG0197-25GEA 24.2 EUR
TCIAG0197-25G TCIAG0197-500G TCIAG0197-100G
Guanidinium chlorure ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la recherche sur les protéines
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e4dd9f0a4b1455d358721a1fb2ac60050f650c&vid=2fe27eedee6de0a811023e1e664a52fd3375cc70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Absorbance max. 0.200 (6mol/L, H2O, 225.0 nm)
Suitability for protein-analysis to pass test