Imprimer
DL-Isoleucine mélange de diastéréoisomères ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Ile-OH
I0180-25G I0180-5G
TCIAI0180-25GEA 110 EUR
TCIAI0180-25G TCIAI0180-5G
DL-Isoleucine mélange de diastéréoisomères ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Isoleucine
Mixture of 4 stereoisomers
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 275 °C
Densité: 1,255 g/cm³ (-123.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00004268
Numéro CAS: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Merck Index: 14,05179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db78f1c85fc199eb48b1d714359e83ac47eda940&vid=f38d6e154146b8260435aba232f86f8b66d0d49e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to +2.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)