Urée ≥99.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
U0077-25G
U0077-5G
TCIAU0077-25GEA
26.4
EUR
TCIAU0077-25G
TCIAU0077-5G
Urée ≥99.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Urée
Formule:
NH₂CONH₂ Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa) Point de fusion: 135°C Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008022 Numéro CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 ATTEINDRE: 01-2119463277-33 Merck Index: 14,09867 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 99.0 % |
Protein denaturation test | to pass test |
Suitability for protein-analysis | to pass test |