Imprimer
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Danger
C0119-25G C0119-250G C0119-5G
TCIAC0119-25GEA 36.3 EUR
TCIAC0119-25G TCIAC0119-250G TCIAC0119-5G
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de couplage pour la synthèse peptidique
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄O
Point de fusion: 111…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ffad45cd301a8ad9db8bb71ee0e3fc722059cb6&vid=3b4f70577addaeb9e9d121fac6937d94f0db73a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 121.0 deg-C