Imprimer
Chloroacétamide ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloroacetamide
C2536-25G C2536-5G
TCIAC2536-25GEA 36.3 EUR
TCIAC2536-25G TCIAC2536-5G
Chloroacétamide ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Chloroacétamide
Formule: C₂H₄ClNO
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 115…117 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1c5234d2c71c79ac306e5d726e44dc845fd8e2&vid=17d47b2bc5e9bd9a725711c7e9ecc61539dcb228&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test