Imprimer
Monomethyl phthalate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
374880250 374881000
ACRO374880250EA 115 EUR
ACRO374880250 ACRO374881000
Monomethyl phthalate 98%
Monomethyl phthalate
Formule: C₉H₈O₄
Point de fusion: 81…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002466
Numéro CAS: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %