Disulfate de zirconium tetrahydraté ≥98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
41041.22
41041.36
41041.A3
41041.22EA
52.3
EUR
41041.22
41041.36
41041.A3
Disulfate de zirconium tetrahydraté ≥98% (base métaux)
Disulfate de zirconium tetrahydraté
Purity: 98+%
CAS No.: 7446-31-3
Molecular Formula: Zr(SO4)2.4H2O
Formula Weight: 355.40 (283.34anhy)
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.22
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,10182
MDL No.: MFCD00149267
Catalyst support
Formule:
O₈S₂Zr·4H₂O Densité: 3.22 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149267 Numéro CAS: 7446-31-3 EINECS: 238-694-4 Merck Index: 14,10182 |