Indium (III) hydroxyde ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
11855.09
11855.18
11855.09EA
109
EUR
11855.09
11855.18
Indium (III) hydroxyde ≥99.998% (base métaux)
Indium (III) hydroxyde
Purity: 99.998%
CAS No.: 20661-21-6
Molecular Formula: In(OH)3
Formula Weight: 165.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Melting Point: 150° -H2O
MDL No.: MFCD00011056
Formule:
H₃InO₃ MW: 165.84 g/mol Point de fusion: 150 °C (-H₂O) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011056 Numéro CAS: 20661-21-6 EINECS: 243-947-7 |