Ethyl-2-methylnicotinate 97
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 2-methylnicotinate
L03256.06
L03256.14
L03256.06EA
79.8
EUR
L03256.06
L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate 97
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 1721-26-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Recognizable
Boiling Point: 107-108°/13mm
Beilstein Reference: 118200
MDL No.: MFCD00006336
Formule:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Point d'ébullition: 107…108 °C (13 mmHg) Densité: 1.070 Point d'éclair: 102 °C (215 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006336 Numéro CAS: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |