Imprimer
Oxyde de 2,3-époxypropyle et d' isopropyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Epoxypropyl Isopropyl Ether
G0255-25ML G0255-500ML
TCIAG0255-25MLEA 26.4 EUR
TCIAG0255-25ML TCIAG0255-500ML
Oxyde de 2,3-époxypropyle et d' isopropyle ≥96.0% (par GC)
Oxyde de 2,3-époxypropyle et d' isopropyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00005139
Numéro CAS: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
ONU: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&vid=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %