Imprimer
4-Methylphthalic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0560-25G M0560-500G
TCIAM0560-25GEA 47.3 EUR
TCIAM0560-25G TCIAM0560-500G
4-Methylphthalic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methylphthalic acid
Formule: C₉H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00041946
Numéro CAS: 4316-23-8
EINECS: 224-333-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8762d0d7345da32d30995e6c9050d3e2784c2d57&vid=8762d0d7345da32d30995e6c9050d3e2784c2d57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %