Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B25683.14
B25683.06
B25683.14EA
233
EUR
B25683.14
B25683.06
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 214822-96-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 89-91°
MDL No.: MFCD06797457
Formule:
C₈H₇FO₃ Point de fusion: 89…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797457 Numéro CAS: 214822-96-5 |