Imprimer
(±)-Aspartic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A0544-25G A0544-500G
TCIAA0544-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0544-25G TCIAA0544-500G
(±)-Aspartic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00063083
Numéro CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db43af7b2b1a1e16a9aa458b67204344fb535c0d&vid=115d75703194ca8611108689871c6d34dc527549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency