Imprimer
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3547-25G B3547-5G
TCIAB3547-25GEA 163 EUR
TCIAB3547-25G TCIAB3547-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formule: C₁₄H₂₁Br
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00796945
Numéro CAS: 22385-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&vid=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C