Imprimer
Oxyde de benzyle et de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Methoxymethyl)benzene
B0424-25ML B0424-500ML
TCIAB0424-25MLEA 51.7 EUR
TCIAB0424-25ML TCIAB0424-500ML
Oxyde de benzyle et de méthyle ≥97.0% (par GC)
Oxyde de benzyle et de méthyle
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00025901
Numéro CAS: 538-86-3
EINECS: 208-705-7
ONU: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %