Imprimer
Acide 2,3,6-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1563-1G T1563-5G
TCIAT1563-1GEA 56.1 EUR
TCIAT1563-1G TCIAT1563-5G
Acide 2,3,6-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,6-triméthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.1992 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092587
Numéro CAS: 60241-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711d6ecc2aaf752f620242fcf224bed0ed2bd798&vid=711d6ecc2aaf752f620242fcf224bed0ed2bd798&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency