Imprimer
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
L17587.06 L17587.18
L17587.06EA 34 EUR
L17587.06 L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 4247-02-3 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 2642305
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020167
Numéro CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8