Imprimer
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B20237.09 B20237.18 B20237.88
B20237.09EA 159 EUR
B20237.09 B20237.18 B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97% CAS No.: 18927-05-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.23 Boiling Point: 86-88°/0.5mm MDL No.: MFCD00017205
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 86…88 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017205
Numéro CAS: 18927-05-4