Imprimer
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L03929.06 L03929.14
L03929.06EA 36.8 EUR
L03929.06 L03929.14
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Ethyl phenylcyanoacetate
Purity: 98% CAS No.: 4553-07-5 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.505 Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 611232 MDL No.: MFCD00001866
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 274…275 °C
Densité: 1.090
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001866
Numéro CAS: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III