3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H32094.03
H32094.09
H32094.03EA
62.1
EUR
H32094.03
H32094.09
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Purity: 98%
CAS No.: 42330-10-9
Molecular Formula: C7H13BrO
Formula Weight: 193.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 39°/1mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09757526
Formule:
C₇H₁₃BrO Point d'ébullition: 39 °C (1 mmHg) Densité: 1.248 Point d'éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09757526 Numéro CAS: 42330-10-9 ONU: 3265 ADR: 8,II |