Imprimer
Ruthénium, noir ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12354.04 12354.09
12354.04EA 277 EUR
12354.04 12354.09
Ruthénium, noir ≥99.9% (base métaux)
Ruthénium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 3089
ADR: 4.1 II