3-Iodo-p-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Iodo-4-methoxyaniline
I0716-25G
I0716-5G
TCIAI0716-25GEA
246
EUR
TCIAI0716-25G
TCIAI0716-5G
3-Iodo-p-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Iodo-p-anisidine
Formule:
C₇H₈INO MW: 249.0490 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD06656566 Numéro CAS: 74587-12-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |