Ethyl (2-bromophenyl)acetate 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H50630.03
H50630.MD
H50630.03EA
129
EUR
H50630.03
H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate 98
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2178-24-7
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Melting Point: 35-38°
MDL No.: MFCD00051921
Formule:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243.10 g/mol Point de fusion: 35…38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051921 Numéro CAS: 2178-24-7 |