Imprimer
2-Fluoroisonicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
F0693-1G F0693-5G
TCIAF0693-1GEA 55 EUR
TCIAF0693-1G TCIAF0693-5G
2-Fluoroisonicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD02181194
Numéro CAS: 402-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbaae3223d27978185f0fd8310c315c56c91587&vid=efbaae3223d27978185f0fd8310c315c56c91587&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %