Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
T0717-25ML T0717-500ML T0717-100ML
TCIAT0717-25MLEA 23.1 EUR
TCIAT0717-25ML TCIAT0717-500ML TCIAT0717-100ML
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans le methanol
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f935a712c3e27be3697a22f85ce1bd565ab03a&vid=2021df06bbb4475fd204e9cbbca6a57c7ba2264a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Haloid max. 0.5 %