Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% methanol non-aqueous titration
Fournisseur: TCI
Danger
T0041-25ML T0041-500ML
TCIAT0041-25MLEA 47.3 EUR
TCIAT0041-25ML TCIAT0041-500ML
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% methanol non-aqueous titration
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Point de fusion: 29.85
Densité: 0.968
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8a366cd558343310ccc4553af90f86880a9479&vid=4e2d14dd3d544cfe288fcae52614141ca99e6732&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Water max. 2.0 %