Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T0955-25ML T0955-500ML T0955-100ML
TCIAT0955-25MLEA 20.9 EUR
TCIAT0955-25ML TCIAT0955-500ML TCIAT0955-100ML
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ceec2fc79a22dbb6e500efa0b64ebd2efdbbc4d&vid=c014fc5494b0db84fd4af0091e75c6041675b014&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
Bromide max. 0.5 %