Imprimer
Phenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0218-25G H0218-5G
TCIAH0218-25GEA 92.4 EUR
TCIAH0218-25G TCIAH0218-5G
Phenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par GC)
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00016467
Numéro CAS: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc6532d867c4beb7e5e9819e90fe0827535bc1d&vid=3dc6532d867c4beb7e5e9819e90fe0827535bc1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency