Imprimer
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-3-p-tolyl-propionic acid, DL-3-Amino-3-p-tolyl-propionic acid, 3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid, 3-Amino-3-(p-tolyl)propionic acid
A2345-25G A2345-5G
TCIAA2345-25GEA 213 EUR
TCIAA2345-25G TCIAA2345-5G
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point de fusion: 222°C
Numéro MDL: MFCD01863249
Numéro CAS: 68208-18-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454faadc514e2ba3fda4aa92c944c7c3ab1c7473&vid=454faadc514e2ba3fda4aa92c944c7c3ab1c7473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %