Di-n-octyl phthalate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P0304-25ML
P0304-500ML
TCIAP0304-25MLEA
38.5
EUR
TCIAP0304-25ML
TCIAP0304-500ML
Di-n-octyl phthalate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Di-n-octyl phthalate
Formule:
C₂₄H₃₈O₄ MW: 390.56 g/mol Point d'ébullition: 380°C Point d'éclair: 219°C |
Numéro MDL:
MFCD00015292 Numéro CAS: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |