Imprimer
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41522.AC 41522.AE 41522.AP
41522.ACEA 68.5 EUR
41522.AC 41522.AE 41522.AP
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Di-n-octyl phthalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
Point d'ébullition: 380 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,98
Point d'éclair: 219 °C (426 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015292
Numéro CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
Merck Index: 14,2864