Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M1001-10G
M1001-25G
TCIAM1001-10GEA
37.4
EUR
TCIAM1001-10G
TCIAM1001-25G
Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (par GC)
Ethyl-3-methoxypropionate
Formule:
C₆H₁₂O₃ Point d'ébullition: 158°C |
Numéro MDL:
MFCD00143172 Numéro CAS: 10606-42-5 ONU: 3272 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |