Imprimer
Bromomethyl methyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2131-25G B2131-5G
TCIAB2131-25GEA 75.9 EUR
TCIAB2131-25G TCIAB2131-5G
Bromomethyl methyl ether ≥95.0% (par GC)
Bromomethyl methyl ether
Formule: C₂H₅BrO
MW: 124.97 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000171
Numéro CAS: 13057-17-5
ONU: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afc4684748f96fdbd507c5c05107ae5e86b167d3&vid=afc4684748f96fdbd507c5c05107ae5e86b167d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %