Imprimer
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-([2,2'-Bithiophen]-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T2518-1G T2518-5G T2518-25G
TCIAT2518-1GEA 36.3 EUR
TCIAT2518-1G TCIAT2518-5G TCIAT2518-25G
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BO₂S₂
MW: 292.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039974
Numéro CAS: 479719-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e796a91cd4eb4f7b63a2788e8e957087aedaba45&vid=e796a91cd4eb4f7b63a2788e8e957087aedaba45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Blue powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %