2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L12330.03
L12330.06
L12330.03EA
37
EUR
L12330.03
L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 7154-34-9
Molecular Formula: C8H7N5O2
Formula Weight: 205.18
Melting Point:
Formule:
C₈H₇N₅O₂ Point de fusion: >360 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023910 Numéro CAS: 7154-34-9 |